Quecksilber(II)nitrat ≥70% Reag. Ph. Eur. 1052801
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Quecksilberdinitrat
87867.180EA 65.4 EUR
87867.180
Quecksilber(II)nitrat ≥70% Reag. Ph. Eur. 1052801
Quecksilber(II)nitrat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: HgN₂O₆
Molecular Weight: 324,60 g/mol
MDL: MFCD00011038
CAS-Nummer: 10045-94-0
EINECS: 233-152-3
UN: 3287
ADR: 6.1,II