Salzsäure 0,25% in Methanol Reag. Ph. Eur. 1053203
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87868.180EA 65.8 EUR
87868.180
Salzsäure 0,25% in Methanol Reag. Ph. Eur. 1053203
Salzsäure
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: HCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1993
ADR: 3,II