Eriochromschwarz T 1% in Natriumchlorid Reag. Ph. Eur. 1056801
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 1-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)-6-nitro-2-naphthol-4-sulfonsäure Natriumsalz, Natrium-3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalinsulfonat
87873.180EA 81.1 EUR
87873.180
Eriochromschwarz T 1% in Natriumchlorid Reag. Ph. Eur. 1056801
Eriochromschwarz T
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
Molecular Weight: 461,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003935
CAS-Nummer: 1787-61-7
EINECS: 217-250-3
UN: 3077
ADR: 9,III