1-Naphtholbenzein 0,2% in Essigsäure Reag. Ph. Eur. 1057601
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 4-(α-(4-Hydroxy-1-naphthyl)benzyliden)naphthalin-1(4H)-on, α,α-Bis(4´-hydroxy-1´-naphthyl)benzylalkohol, p-Naphtholbenzein, α-Naphtholbenzein, 4-Hydroxy-α-(4-hydroxynaphthyl)-α-phenylnaphthalin-1-methanol, Bis(4-hydroxy-1-naphthyl)phenylmethanol
87874.180EA 46.8 EUR
87874.180
1-Naphtholbenzein 0,2% in Essigsäure Reag. Ph. Eur. 1057601
1-Naphtholbenzein
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: C₂₇H₁₈O₂
Molecular Weight: 374,44 g/mol
MDL: MFCD00078492
CAS-Nummer: 145-50-6
EINECS: 205-656-3
UN: 2789
ADR: 8 (3),II