Ninhydrin-Reagenz R1 (a+b)
Lieferant: VWR Chemicals
87876.180EA 267 EUR
87876.180
Ninhydrin-Reagenz R1 (a+b)
Ninhydrin and stannous chloride reagent
Ninhydrin-Reagenz (2,2% Ninhydrin mit 0,09% Zinn(II)chlorid in wässriger Lösung)
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 1188
ADR: 3,III