Salpetersäure Reag. Ph. Eur. 1058402
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
87880.180EA
79.7
EUR
87880.180
Salpetersäure Reag. Ph. Eur. 1058402
Salpetersäure
Content: about 125 g/L of HNO3 (Mr 63.0).
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
HNO₃ Siedepunkt: ~86 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 1,2…1.4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Performance test | passes test (125 g/l) |