Pararosaniline-Lösung Reag. Ph. Eur. 1062201, entfärbt
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Tris(4-aminophenyl)methanol, Paramagenta, p-Rosaniline, Parafuchsin, Pararosaniline base
87885.180EA 163 EUR
87885.180
Pararosaniline-Lösung Reag. Ph. Eur. 1062201, entfärbt
Pararosaniline
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₁₉H₁₉N₃O
Molecular Weight: 305,38 g/mol
Siedepunkt: ~100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036222
CAS-Nummer: 467-62-9