Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1062901
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
87886.180EA
86.9
EUR
87886.180
Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1062901
Perchlorsäure
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
HClO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011325 CAS-Nummer: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 3264 ADR: 8,III |