Orthoperiodsäure 0.002 mol/l in Essigsäure Reag. Ph. Eur. 1063000
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Überiodsäure, ortho-Periodsäure
87887.180EA 108 EUR
87887.180
Orthoperiodsäure 0.002 mol/l in Essigsäure Reag. Ph. Eur. 1063000
Orthoperiodsäure
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: H₅IO₆
Molecular Weight: 227,94 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM