Phenolrot: Ammoniumsulfat (0.002 : 0.005) % in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1063603, gepuffert pH 4.7
Lieferant: VWR Chemicals
87889.260EA 195 EUR
87889.260
Phenolrot: Ammoniumsulfat (0.002 : 0.005) % in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1063603, gepuffert pH 4.7
Phenolrot: Ammoniumsulfat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₁₉H₁₃NaO₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066901
EINECS: 252-057-8