Phenolrot: Ammoniumsulfat (0.002 : 0.01) % in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1063604, gepuffert pH 4.7
Lieferant: VWR Chemicals
87890.260EA 151 EUR
87890.260
Phenolrot: Ammoniumsulfat (0.002 : 0.01) % in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1063604, gepuffert pH 4.7
Phenolrot: Ammoniumsulfat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₁₉H₁₃NaO₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066901
EINECS: 252-057-8