Wolframatophosphorsäure 22% in Orthophosphorsäure 11% Reag. Ph. Eur. 1065200
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
87896.180EA
108
EUR
87896.180
Wolframatophosphorsäure 22% in Orthophosphorsäure 11% Reag. Ph. Eur. 1065200
Wolframatophosphorsäure
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel:
H₃O₄₀PW₁₂ Molecular Weight: 2880,05 g/mol |
CAS-Nummer:
1343-93-7 EINECS: 215-682-7 UN: 3264 ADR: 8,III |