Kaliumchromat 5% aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1069201
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87899.290EA 51 EUR
87899.290
Kaliumchromat 5% aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1069201
Potassium chromate
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: K₂CrO₄
Molecular Weight: 194.19 g/mol
Siedepunkt: 1000
Schmelzpunkt: 985
MDL: MFCD00011368
CAS-Nummer: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07784