Kaliumdichromat 0,5% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1069502
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Kaliumbichromat, Kaliumpyrochromat
87900.290EA 74 EUR
87900.290
Kaliumdichromat 0,5% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1069502
Kaliumdichromat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: K₂Cr₂O₇
Molecular Weight: 294,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III