Kaliumheptaiodobismutat 6,1% in verdünnter Essigsäure with potassium iodide Reag. Ph. Eur. 1070600
Lieferant: VWR Chemicals
87912.180EA 137 EUR
87912.180
Kaliumheptaiodobismutat 6,1% in verdünnter Essigsäure with potassium iodide Reag. Ph. Eur. 1070600
Kaliumheptaiodobismutat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: BiI₇K₄
CAS-Nummer: 41944-01-8
EINECS: 255-595-1
UN: 2790
ADR: 8,III