Kaliumheptaiodobismutat 0,5% in verdünnter Essigsäure with barium chloride Reag. Ph. Eur. 1070605

Lieferant: VWR Chemicals

87916.180EA 246 EUR
87916.180
Kaliumheptaiodobismutat 0,5% in verdünnter Essigsäure with barium chloride Reag. Ph. Eur. 1070605
Kaliumheptaiodobismutat

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: BiI₇K₄
CAS-Nummer: 41944-01-8
EINECS: 255-595-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR