Kaliumpermanganat 30 g/l in Orthophosphorsäure 22% Reag. Ph. Eur. 1070901

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Permanganic acid potassium salt

87918.180EA 108 EUR
87918.180
Kaliumpermanganat 30 g/l in Orthophosphorsäure 22% Reag. Ph. Eur. 1070901
Potassium permanganate

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1805
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR