Kaliumtetraiodomercurat(II)-Lösung Reag. Ph. Eur. 1071500
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Dikaliumtetraiodomercurat, Quecksilber(II)kaliumiodid, Reagenz nach Nessler, Kaliumtetraiodomercurat(II), Kaliumquecksilber(II)iodid
87921.180EA 108 EUR
87921.180
Kaliumtetraiodomercurat(II)-Lösung Reag. Ph. Eur. 1071500
Neßlers-Reagenz
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: HgI₄K₂
Molecular Weight: 786,4 g/mol
MDL: MFCD00049656
CAS-Nummer: 7783-33-7
UN: 2024
ADR: 6.1,III