Chinaldinrot 0,1% in Methanol Reag. Ph. Eur. 1073801

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: 2-(2-(4-Dimethylamino)styryl)-1-ethylchinoliniumiodid

87923.180EA 108 EUR
87923.180
Chinaldinrot 0,1% in Methanol Reag. Ph. Eur. 1073801
Chinaldinrot

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: C₂₁H₂₃IN₂
Molecular Weight: 430,33 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011968
CAS-Nummer: 117-92-0
EINECS: 204-221-5
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR