Natriumhydrogencarbonat 0.5 mol/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1081301

Lieferant: VWR Chemicals

87932.290EA 254 EUR
87932.290
Natriumhydrogencarbonat 0.5 mol/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1081301
Natriumhydrogencarbonat

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.

Formel: NaHCO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003528
CAS-Nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR