Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1081402
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
87934.290EA 83.4 EUR
87934.290
Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1081402
Sodium hydroxide
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627