Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1081404
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
87936.290EA
197
EUR
87936.290
Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1081404
Sodium hydroxide
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel:
NaOH Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa) Dichte: <1,11 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...