Natriumhydroxid 0.005 mol/l (0.005 N) methanol_50 Reag. Ph. Eur. 1081405
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
87937.180EA 64.8 EUR
87937.180
Natriumhydroxid 0.005 mol/l (0.005 N) methanol_50 Reag. Ph. Eur. 1081405
Sodium hydroxide
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II
Merck Index: 14,08627