Natriumhydroxid 50% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1081406 carbonatfrei
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
87938.290EA 220 EUR
87938.290
Natriumhydroxid 50% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1081406 carbonatfrei
Sodium hydroxide
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II