Natriumhypochlorit (2,5% Cl₂) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1081600

Lieferant: VWR Chemicals

87939.290EA 108 EUR
87939.290
Natriumhypochlorit (2,5% Cl₂) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1081600
Sodium hypochlorite

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.

Formel: ClNaO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR