Zinn(II)chlorid 30% in Salzsäure 20% Reag. Ph. Eur. 1085001
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Zinndichlorid
87941.180EA 61.2 EUR
87941.180
Zinn(II)chlorid 30% in Salzsäure 20% Reag. Ph. Eur. 1085001
Zinn(II)chlorid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: SnCl₂
Molecular Weight: 189.62 g/mol
Siedepunkt: 623
Schmelzpunkt: 246
MDL: MFCD00011241
CAS-Nummer: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08861