Sulfanilsäure 0.02 mol/l in 6% Essigsäure Reag. Ph. Eur. 1086201

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Anilin-4-sulfonsäure, 4-Aminobenzolsulfonsäure

87944.180EA 193 EUR
87944.180
Sulfanilsäure 0.02 mol/l in 6% Essigsäure Reag. Ph. Eur. 1086201
Sulfanilsäure

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Molecular Weight: 173,19 g/mol
MDL: MFCD00007886
CAS-Nummer: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR