Sulfanilsäure 0.02 mol/l in 25% Essigsäure Reag. Ph. Eur. 1086203

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

87945.180EA 108 EUR
87945.180
Sulfanilsäure 0.02 mol/l in 25% Essigsäure Reag. Ph. Eur. 1086203
Sulfanilsäure

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
MDL: MFCD00007886
CAS-Nummer: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
UN: 2790
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR