Sulphomolybdic reagent R2 Reag. Ph. Eur. 1086400
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
87946.180EA
108
EUR
87946.180
Sulphomolybdic reagent R2 Reag. Ph. Eur. 1086400
Sulphomolybdic reagents
Starting materials: ammonium molybdate R 0.004 mol/l / sulphuric acid R
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011596 CAS-Nummer: 12054-85-2 EINECS: 234-722-4 UN: 1830 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...