Titangelb 0,05% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1090902

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Clayton Yellow, Dinatrium-2,2'-(1-triazen-1,3-diyldi-p-phenylen)bis[6-methylbenzothiazol-7-sulfonat], Dinatrium-6-methyl-2-[4-[2-[4-(6-methyl-7-sulfonato-1,3-benzothiazol-2-yl)phenyl]iminohydrazinyl]phenyl]-1,3-benzothiazol-7-sulfonat, Thiazolgelb G, Direct Yellow 9, Mimosa

87955.180EA 108 EUR
87955.180
Titangelb 0,05% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1090902
Titangelb

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.

Formel: C₂₈H₁₉N₅Na₂O₆S₄
MDL: MFCD00013091
CAS-Nummer: 1829-00-1
EINECS: 217-377-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR