Trichloressigsäure 4% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: TCA
87956.180EA 108 EUR
87956.180
Trichloressigsäure 4% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Trichloressigsäure
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: Cl₃CCOOH
Molecular Weight: 163,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004177
CAS-Nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 2564
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM