Wasser Reag. Ph. Eur. 1095501 ammoniumfrei
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid
87958.290EA 63 EUR
87958.290
Wasser Reag. Ph. Eur. 1095501 ammoniumfrei
Wasser
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18,02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098