Wasser Reag. Ph. Eur. 1095503 Chromatography
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid
87960.290EA
39.6
EUR
87960.290
Wasser Reag. Ph. Eur. 1095503 Chromatography
Wasser
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel:
H₂O Molecular Weight: 18.02 g/mol Siedepunkt: 100 Schmelzpunkt: 0 Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |