Xylenolorange Verreibung 1% in Kaliumnitrat 1% (w/w) in Kaliumnitrat Reag. Ph. Eur. 1096301
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 2,2',2'',2'''-((((1,1-Dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid
87963.150EA 162 EUR
87963.150
Xylenolorange Verreibung 1% in Kaliumnitrat 1% (w/w) in Kaliumnitrat Reag. Ph. Eur. 1096301
Xylenolorange Verreibung 1% in Kaliumnitrat
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for Purified Water.
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: C₃₁H₃₂N₂O₁₃S
Molecular Weight: 672,67 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014580
CAS-Nummer: 1611-35-4
EINECS: 216-553-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Test for sensitivity passes test