Zirkonylnitrat 0,1% in Salzsäure 22% Reag. Ph. Eur. 1097201

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Zirconium dinitrate oxide

87966.180EA 94.3 EUR
87966.180
Zirkonylnitrat 0,1% in Salzsäure 22% Reag. Ph. Eur. 1097201
Zirkonylnitrat

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.

Formel: N₂O₇Zr
Molecular Weight: 231,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 13826-66-9
EINECS: 237-529-3
UN: 1789
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR