Zinkacetat 0.25 mol/l Reag. Ph. Eur. 1102301, mit Ammoniumacetat gepuffert pH 6.4

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

87967.290EA 254 EUR
87967.290
Zinkacetat 0.25 mol/l Reag. Ph. Eur. 1102301, mit Ammoniumacetat gepuffert pH 6.4
Zinkacetat

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.

Formel: C₄H₆O₄Zn
Molecular Weight: 183,48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012454
CAS-Nummer: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR