VWR® Fixing Solution
Lieferant: VWR Chemicals
87970.260EA
151
EUR
87970.260
VWR® Fixing Solution
Färbemittel
Mikroskopie- und Färbereagenzien
Fixing solution with 0,02% formaldehyde in methanol 50% (v/v)).
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.