o-Tolidin 0,03% mit 0,2% Kaliumiodid in Essigsäure 6% Reag. Ph. Eur. 1123001

Lieferant: VWR Chemicals

87971.260EA 151 EUR
87971.260
o-Tolidin 0,03% mit 0,2% Kaliumiodid in Essigsäure 6% Reag. Ph. Eur. 1123001
o-Tolidin 0,03% mit 0,2% Kaliumiodid in Essigsäure 6%

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.

Formel: [-C₆H₃(CH₃)-4-NH₂]₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 119-93-7
EINECS: 204-358-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR