Tetraoctylammoniumbromid, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetra-n-octylammonium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
87994-5G
87994-5GEA
227
EUR
87994-5G
Tetraoctylammoniumbromid, Supelco®
Tetraoctylammoniumbromid
Formel:
C₃₂H₆₈BrN Molecular Weight: 546,8 g/mol Schmelzpunkt: ~ 96 °C Flammpunkt: 100 °C |
MDL:
MFCD00011863 CAS-Nummer: 14866-33-2 EINECS: 238-936-9 |