Tetrapentylammoniumbromid, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tetraamylammoniumbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
87997-10G-F
87997-10G-FEA 270 EUR
87997-10G-F
Tetrapentylammoniumbromid, Supelco®
Tetrapentylammoniumbromid
Formel: C₂₀H₄₄BrN
Molecular Weight: 378,48 g/mol
Schmelzpunkt: 103 °C
Dichte: 1,0662 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011856
CAS-Nummer: 866-97-7
EINECS: 212-756-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02722d2c2928d516ebae37a88ccd7c59846112da&vid=bc6cae34cfacbdde6aa59ab697606bd29523bc77&prid=web&clid=SAPDAM