Bismut-Standardlösung, 1000 mg/L Bi in 5%iger Salpetersäure (aus Bi) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88054.AE
88054.AP
88054.AEEA
39.2
EUR
88054.AE
88054.AP
Bismut-Standardlösung, 1000 mg/L Bi in 5%iger Salpetersäure (aus Bi) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Wismut-Standards
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...