Calcium-Standardlösung, 1000 mg/L Ca in 5%iger Salpetersäure (aus CaCO3) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88057.AE
88057.AP
88057.AEEA
40
EUR
88057.AE
88057.AP
Calcium-Standardlösung, 1000 mg/L Ca in 5%iger Salpetersäure (aus CaCO3) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Calcium-Standards
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Standards: Rückführbar auf NIST