Kupfer-Standardlösung, 1000 mg/L Cu in 5%iger Salpetersäure (aus Cu) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88061.AE
88061.AP
88061.AEEA
40.9
EUR
88061.AE
88061.AP
Kupfer-Standardlösung, 1000 mg/L Cu in 5%iger Salpetersäure (aus Cu) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Kupfer-Standards
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...