Europium-Standardlösung, 1000 mg/L Eu in 5%iger Salpetersäure (aus Eu₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88064.AE
88064.AP
88064.AEEA
52
EUR
88064.AE
88064.AP
Europium-Standardlösung, 1000 mg/L Eu in 5%iger Salpetersäure (aus Eu₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Europium-Standards
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...