Germanium-Standardlösung, 1000 mg/L Ge in 5%iger Salpetersäure mit Flusssäure (max. 1%) (aus Ge) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88067.AE
88067.AP
88067.AEEA
38.7
EUR
88067.AE
88067.AP
Germanium-Standardlösung, 1000 mg/L Ge in 5%iger Salpetersäure mit Flusssäure (max. 1%) (aus Ge) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Germanium-Standards
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...