Gold-Standardlösung, 1000 mg/L Au in 20%iger Salzsäure (aus Au) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88068.AP
88068.AE
88068.APEA
238
EUR
88068.AP
88068.AE
Gold-Standardlösung, 1000 mg/L Au in 20%iger Salzsäure (aus Au) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Gold-Standards
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...