Indium-Standardlösung, 1000 mg/L In in 5%iger Salpetersäure (aus In) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88071.AE
88071.AP
88071.AEEA
49.8
EUR
88071.AE
88071.AP
Indium-Standardlösung, 1000 mg/L In in 5%iger Salpetersäure (aus In) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Indium-Standards
Molecular Formula: In in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...