Blei-Standardlösung, 1000 mg/L Pb in 5%iger Salpetersäure (aus Pb) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88075.AE
88075.AP
88075.AEEA
40
EUR
88075.AE
88075.AP
Blei-Standardlösung, 1000 mg/L Pb in 5%iger Salpetersäure (aus Pb) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Blei-Standards
Molecular Formula: Pb in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...