Blei-Standardlösung, 1000 mg/L Pb in 5%iger Salpetersäure (aus Pb) Specpure® Standard für die AAS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

88075.AE 88075.AP
88075.AEEA 40 EUR
88075.AE 88075.AP
Blei-Standardlösung, 1000 mg/L Pb in 5%iger Salpetersäure (aus Pb) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Blei-Standards

Molecular Formula: Pb in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050


Standards: Rückführbar auf NIST

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR