Lithium-Standardlösung, 1000 mg/L Li in 5%iger Salpetersäure (aus Li₂CO₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88076.AE
88076.AP
88076.AEEA
38.6
EUR
88076.AE
88076.AP
Lithium-Standardlösung, 1000 mg/L Li in 5%iger Salpetersäure (aus Li₂CO₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Lithium-Standards
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...